Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de besifloxacina
Código de producto. 17221206 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17221206 100 mg 100 miligramos
17231206 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17221206 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 467501000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405165-61-9
Fórmula molecular C19H21ClFN3O3·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hidrocloruro de besifloxacina
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 430,31
Clave InChI PMQBICKXAAKXAY-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.NC1CCCCN(C1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3)C2=C1Cl)C(O)=O
Nombre IUPAC 7-(3-aminoazepan-1-yl)-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 430.30