Learn More
Besifloxacin Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16483287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483287 50 mg 50 miligramos
16467236 100 mg 100 miligramos
16427278 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17028
MedChemExpress Besifloxacin hydrochloride is a fourth-generation fluoroquinolone antibiotic.
Besifloxacin hydrochloride is a fourth-generation fluoroquinolone antibiotic.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Besifloxacin Hydrochloride
Forma física Solid
CAS 405165-61-9
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22Cl2FN3O3
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad Ethanol : < 1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=CN(C2CC2)C3=C(C=C(F)C(N4C[C@H](N)CCCC4)=C3Cl)C1=O)O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 430.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.3
Porcentaje de pureza 98.64%