Learn More
Cloruro de besifloxacina (contiene ~15% de inorgánicos), TRC
Código de producto. 30138595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138595 50 mg 50 miligramos
30137183 25 mg 25 miligramos
30005739 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB31900050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 405165-61-9
Fórmula molecular C19 H21 Cl F N3 O3 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 430.3
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-[(3R)-3-aminohexahydro-1H-azepin-1-yl]-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, hydrochloride (1:1), 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-[(3R)-3-aminohexahydro-1H-azepin-1-yl]-8-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-, monohydrochloride (9CI), BOL 303224A, Besifloxacin hydrochloride, Besivance, SS 734
Nombre IUPAC ácido 7-[(3R)-3-aminoazepán-1-il]-8-cloro-1-ciclopropil-6-fluoro-4-oxoquinolina-3-carboxílico; Cloruro
SMILES Cl.N[C@@H]1CCCCN(C1)c2c(F)cc3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Besifloxacin Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21ClFN3O3.ClH/c20-15-16-12(18(25)13(19(26)27)9-24(16)11-4-5-11)7-14(21)17(15)23-6-2-1-3-10(22)8-23;/h7,9-11H,1-6,8,22H2,(H,26,27);1H/t10-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.1022