Learn More
BES (White Crystalline Powder), Fisher BioReagents
Código de producto. 11448063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11448063 100 g Poly Bottle 100 g
1 options
Código de producto. 11448063 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP501100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
  • Used to make BES buffer with a useful pH range of 6.4-7.8 for biological applications
  • Literature describes BES buffer as preferred buffer for higher transfection efficiency of plasmid DNA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10191-18-1
Fórmula molecular C6H15NO5S
Peso molecular (g/mol) 213.25
Número MDL MFCD00007533
Clave InChI AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo N, N-bis (2-Hydroxyethyl)-2-Amino-Ethanesulfonic Acid, N, N-bis (2-Hydroxyethyl) Taurine
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
Nombre IUPAC 2-[bis(2-hidroxietil)amino]etano-1-ácido sulfónico
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BES
Punto de fusión 152°C
Color White
pH 2.5 to 5.0
Forma física Solid
Cantidad 100 g
ADNasa Sin ADNasa
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Pérdida por secado 1% max.
Envase Poly Bottle
Proteasa Protease free
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.25
Porcentaje de pureza ≥99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • BES
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.