Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BES sodium salt |
| Punto de fusión | 155.6°C to 156.5°C |
| Color | Blanco |
| % mín. CAS | 98.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Forma física | Polvo o polvo cristalino |
| Cantidad | 25 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- BES sodium salt