Learn More
Solución salina tamponada con BES (2X), Thermo Scientific™
Código de producto. 15404439
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15404439 500 mL 500 ml
15494429 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404439 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61955.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66992-27-6
Fórmula molecular C6H14NNaO5S
Peso molecular (g/mol) 235.23
Número MDL MFCD00217173
Clave InChI CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23671640
Nombre IUPAC sodio;2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanesulfonato
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BES-buffered saline
Concentración 2X
Forma física Líquida
Cantidad 500 mL