Learn More
BES, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
BES is used as a buffer to maintain the pH of the solutions in biological experiments. It is useful for diagnostic assay manufacturing industry. It induces cross-linking between sulfonated polyimide chains in sulfonated polyimide membranes. It acts as biobuffer to investigate the aqueous medium self-assembly of heterometallic CuII/Li 3D coordination polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BES |
| Punto de fusión | 153°C to 157°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1781572 |
| Información de solubilidad | Soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.25 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
- BES
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: BES