Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | BES |
| CAS | 10191-18-1 |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Fórmula molecular | C6H15NO5S |
| Número MDL | MFCD00007533 |
| Sinónimo | n,n-bis 2-hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes, ethanesulfonic acid, 2-bis 2-hydroxyethyl amino, 2-bis 2-hydroxyethyl amino ethanesulfonic acid, n,n-bis 2-hydroxyethyl taurine, n,n-bis hydroxyethyl-2-aminoethanesulfonic acid, bes buffering agent, taurine, n,n-bis 2-hydroxyethyl, 2-bis 2-hydroxyethyl amino-ethanesulfonicacid |
| Clave InChI | AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N |
| Mostrar más |