Specifications
| Absorbancia | 0.095 max. (1 M in H2O) at 260nm |
| Nombre del producto químico o material | BES |
| Punto de fusión | 152.0°C to 154.0°C |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Beige a marrón |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Show More |
Safety and Handling
- BES
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.