Learn More
Alfa Aesar™ BES, 0.5M buffer soln., pH 7.5
Código de producto. 15495429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15495429 100mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15495429 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor J63168.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BES buffer soln.
CAS 66992-27-6
Concentración 0.5M buffer soln.
pH 7.5
Cantidad 100mL
Fórmula molecular C6H14NNaO5S
Número MDL MFCD00067425
Clave InChI CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodium;2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulfonate
Peso molecular (g/mol) 235.23
PubChem CID 23671640