Learn More
BES, solución de tampón de 0,5 M, pH 7,0, Thermo Scientific™
Código de producto. 15472899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15472899 100 mL 100 ml
15482899 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15472899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60061.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66992-27-6
Fórmula molecular C6H14NNaO5S
Peso molecular (g/mol) 235.23
Número MDL MFCD00067425
Clave InChI CFQLQLSIZOWFNV-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23671640
Nombre IUPAC sodio;2-[bis(2-hidroxietil)amino]etanesulfonato
SMILES C(CO)N(CCO)CCS(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BES buffer soln.
Color Incolora
Concentración Solución de tampón de 0,5 M
pH 7.0
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL