Learn More
Beryllon II, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beryllon II |
| CAS | 51550-25-5 |
| Fórmula molecular | C20H10N2Na4O15S4 |
| Número MDL | MFCD00046409 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | beryllon, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl diazenyl-, sodium salt 1:4, tetrasodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-yl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate |
| Clave InChI | CBWXTVSARCWSMJ-QNKYWQQSSA-J |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=CC(=CC(N\N=C3/C(=O)C4=C(C=C(C=C4O)S([O-])(=O)=O)C=C3S([O-])(=O)=O)=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O |
| Nombre IUPAC | tetrasodio; 5-hidroxi-3-[(8-hidroxi-3,6-disulfonatonaftalen-1-il)hidrazinilideno]-4-oxonaftaleno-2,7-disulfonato |
| Peso molecular (g/mol) | 738.50 |
| Mostrar más |