Learn More
MedChemExpress Beryllon II
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 51550-25-5 |
| Peso molecular | 738.52 g/mol |
| Cantidad | 1 g |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Requisitos de almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 64 mg/mL (86.66 mM) |