Learn More
Alambre de berilio, 0,25 mm de diámetro, recocido, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
50 cm
1 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
25 cm
50 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11368618 50 cm 50 cm
11358618 25 cm 25 cm
11348618 1 m 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11368618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040680.BW
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-41-7
Fórmula molecular Be
Peso molecular (g/mol) 9.01
Número MDL MFCD00134032
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nombre IUPAC berilio
SMILES [Be]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium wire
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Cantidad 50 cm
Olor Odorless
Peso ≈0.091g/m
Formulario Alambre, ≈0,091g/m, templado: suave
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.7%