Learn More
Lámina ultrafina de berilio, 1 micrómetro de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15436345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
12.5 x 12.5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436345 12.5 x 12.5 mm cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15436345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040709.0T
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Fuente de aleación, fabricación de tubos de rayos X, fuente de neutrones
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium Ultrathin foil
CAS 7440-41-7
Cantidad 12.5 x 12.5 mm
Olor Odorless
Tamaño de partículas 1 Micron thick
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Be
Número MDL MFCD00134032
Sinónimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Be]
Nombre IUPAC berilio
Peso molecular (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Porcentaje de pureza 99.9%