Learn More
Lámina delgada de berilio, 0,01 mm de grosor, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15436375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15436375 25 x 25 mm cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15436375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041612.FF
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium Thinfoil
Nombre de nota 0.01mm (0.0004 in.) thick, Not certified pinhole free
CAS 7440-41-7
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.012g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Be
Número MDL MFCD00134032
Sinónimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Be]
Nombre IUPAC berilio
Peso molecular (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Porcentaje de pureza 99.8%