Learn More
Lámina delgada de berilio, 0,005 mm de grosor, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific™
Código de producto. 15416375
Cambiar vista
Click to view available options
12.5x12.5mm
Código de producto.
15416375 12.5x12.5mm
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15416375 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041555.0T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium Thinfoil
Nombre de nota 0.005mm (0.0002 in.) thick, Not certified pinhole free
CAS 7440-41-7
Cantidad 12.5 x 12.5mm
Olor Odorless
Peso ≈0.0015g/12.5x12.5mm
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Be
Número MDL MFCD00134032
Sinónimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Be]
Nombre IUPAC beryllium
Peso molecular (g/mol) 9.012
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Porcentaje de pureza 99.8%
Mostrar más Show Less