Learn More
Beryllium Sulfate Tetrahydrate, Purum p.a., ≥99.0% (T), Honeywell™
Código de producto. 15601410 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15601410 25 g Poly bottle 25 g
1 options
Código de producto. 15601410 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 1427025G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium Sulfate Tetrahydrate
Punto de fusión 550°C to 600°C
CAS 7787-56-6
Color Blanco
Forma física Crystalline
Cantidad 25 g
Fórmula molecular BeH8O8S
Fórmula lineal BeSO4 · 4H2O
Número MDL MFCD00149156
Número UN UN1566
Sinónimo beryllium sulfate tetrahydrate, ccris 85, beryllium sulphate tetrahydrate, beryllium monosulfate tetrahydrate, unii-2tyk3lf8zn, beryllium sulfate, tetrahydrate 1:1:4, 2tyk3lf8zn, sulfuric acid, beryllium salt 1:1 , tetrahydrate, beryllium sulfate tetrahydrate beryllium and beryllium compounds, dsstox_cid_4603
Clave InChI DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Be+2].O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC berilio;sulfato;tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 177.128
PubChem CID 62672
ChEBI CHEBI:53502
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)
Grado purum p.a.
Envase Poly bottle
Densidad 1.713g/mL at 25°C