Learn More
Sulfato de berilio tetrahidrato, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397148 25 g 25 g
11307158 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11397148 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016104.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
In Industries it is used for beryllium salt making, ceramics and chemical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7787-56-6
Fórmula molecular BeH8O8S
Peso molecular (g/mol) 177.128
Número MDL MFCD00149156
Clave InChI DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo beryllium sulfate tetrahydrate, ccris 85, beryllium sulphate tetrahydrate, beryllium monosulfate tetrahydrate, unii-2tyk3lf8zn, beryllium sulfate, tetrahydrate 1:1:4, 2tyk3lf8zn, sulfuric acid, beryllium salt 1:1 , tetrahydrate, beryllium sulfate tetrahydrate beryllium and beryllium compounds, dsstox_cid_4603
PubChem CID 62672
ChEBI CHEBI:53502
Nombre IUPAC berilio;sulfato;tetrahidrato
SMILES [Be+2].O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Beryllium sulfate tetrahydrate
Forma física Masas
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Densidad 1.1713 g/mL
Número UN UN1566
Índice Merck 14,1175
Información de solubilidad Freely soluble in water; Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.14 (105.07 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Beryllium sulfate tetrahydrate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Beryllium sulfate tetrahydrate