Learn More
Sulfato de berilio tetrahidrato, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307158
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307158 100 g 100 g
11397148 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11307158 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 016104.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
In Industries it is used for beryllium salt making, ceramics and chemical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7787-56-6
Fórmula molecular BeH8O8S
Peso molecular (g/mol) 177.128
Número MDL MFCD00149156
Clave InChI DIMYTQPLZWDZFE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo beryllium sulfate tetrahydrate, ccris 85, beryllium sulphate tetrahydrate, beryllium monosulfate tetrahydrate, unii-2tyk3lf8zn, beryllium sulfate, tetrahydrate 1:1:4, 2tyk3lf8zn, sulfuric acid, beryllium salt 1:1 , tetrahydrate, beryllium sulfate tetrahydrate beryllium and beryllium compounds, dsstox_cid_4603
PubChem CID 62672
ChEBI CHEBI:53502
Nombre IUPAC berilio;sulfato;tetrahidrato
SMILES [Be+2].O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium sulfate tetrahydrate
Forma física Masas
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1566
Índice Merck 14,1175
Información de solubilidad Freely soluble in water; Insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.14 (105.07 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 99.99%
Densidad 1.1713 g/mL