Learn More
Patrón de berilio para ICP/MS, grado de Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Code produit 10056323 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Conditionnement:
125 ML
Code produit Cantidad Conditionnement
10056323 125 mL 125 ML
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10056323 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CLBE22Y
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Be1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Spécification
Nombre del producto químico o material Beryllium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-41-7, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificado de análisis Claritas PPT El Certificado de Análisis informa de hasta 68 elementos a nivel ppt.
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Fórmula molecular Be
Número MDL MFCD00134032
Técnica Espectroscopía de masas de plasma acoplada de manera inductiva (ICP-MS)
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo de solución Solución patrón
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Estándar ICP/ICP-MS
SMILES [Be]
Nombre IUPAC berilio
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
Cantidad 125 mL
ChEBI CHEBI:33783
Grado Trazas ICP/ICP-MS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000 µg/ml beryllium
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Mention de danger
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, beryllium acetate
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.