Learn More
Solución estándar de berilio (Spectro ECON), Chem Lab™
Código de producto. 11979022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11979022 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 11979022 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL01.0217.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.10€
    25.50€ / 500 ml
    Ahorro 6.60€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Concentración 1000 μg/ml
Cantidad 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Beryllium standard solution 1000 µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid