Learn More
Estándar de berilio para ICP/MS, grado Claritas PPT, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Beryllium Standard for ICP/MS - Claritas PPT Grade |
| Nombre de nota | ICP/MS |
| CAS | 7440-41-7, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| % máx. CAS | 0.0, 2.0, 100.0 |
| Nombres de analitos o componentes | Beryllium Standard |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | Be |
| Número MDL | MFCD00134032 |
| Clave InChI | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Be] |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 1 µg/mL Beryllium
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid