Learn More
Estándar de berilio: Be @ 10 μg/mL en HNO3 al 2%, VHG™
Código de producto. 17929349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17929349 100 mL 100 ml
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17929349 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGLBEN100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de berilio: Be @ 10 μg/mL en HNO3 al 2%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Beryllium
CAS 7440-41-7
Métodos ICP/ICP-MS
Nombres de analitos o componentes Beryllium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Be
Concentración 10 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Glucinium, Beryllium dust, Beryllium metal, Beryllium powder
Fórmula InChI InChI=1S/Be
SMILES [Be]
Nombre IUPAC berilio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Peso molecular (g/mol) 9.012
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 9,012 g/mol