Learn More
Berilio, solución estándar plasmática, Specpure™, Be 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11381409
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
11381409 50 mL 50 ml
11391409 100 mL 100 ml
11400360 500 mL 500 ml
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11381409
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013848.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00134032
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium, plasma standard solution, Specpure™
Forma física Líquido
Fórmula molecular Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
Concentración Be 1000 μg/mL
Número UN UN3264
Cantidad 50 mL