Learn More
Estándares organometálicos de berilio, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 11985174 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11985174 50 g 1 PCS
1 options
Código de producto. 11985174 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor ORGBE82Z
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Be1000 μg/g
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium Oil Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 7440-41-7, 64742-65-0
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Forma física Sólido
Fórmula molecular Be
Número MDL MFCD00134032
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [Be]
Nombre IUPAC berilio
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
Cantidad 50 g
ChEBI CHEBI:33783
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 ug/g Berillium in Base Oil 75
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: beryllium
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio