Learn More
Masa de berilio, irregular, 3 a 38 mm, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377587 50 g 50 g
11367587 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11377587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012853.18
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-41-7
Fórmula molecular Be
Peso molecular (g/mol) 9.01
Número MDL MFCD00134032
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nombre IUPAC berilio
SMILES [Be]
Specifications
Nombre del producto químico o material Beryllium
Color Gris
Aspecto Gray irregular lump
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Formulario Masa irregular, 3-38 mm