Learn More
Masa de berilio, irregular, 3 a 38 mm, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367587 10 g 10 g
11377587 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11367587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012853.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-41-7
Fórmula molecular Be
Peso molecular (g/mol) 9.01
Número MDL MFCD00134032
Clave InChI ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Nombre IUPAC berilio
SMILES [Be]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Beryllium
Color Gris
Aspecto Gray irregular lump
Cantidad 10 g
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% (Metals basis)
Formulario Masa irregular, 3-38 mm