Learn More
Bergenin, CVR
Código de producto. 30338810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338810 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30338810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB318650100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bergenin
CAS 477-90-7
Fórmula molecular C14 H16 O9
Cantidad 100 mg
Sinónimo (2R,3S,4S,4aR,10bS)-3,4,4a,10b-Tetrahydro-3,4,8,10-tetrahydroxy-2-(hydroxymethyl)-9-methoxy-pyrano[3,2-c][2]benzopyran-6(2H)-one, 4-Methoxy-2-[tetrahydro-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)pyran-2-yl]-α-resorcylic Acid δ-Lactone, Ai Cha Su, Ardisic Acid B, Bergenit, Corylopsin, Cuscutin, NSC 661749, Peltophorin, Vakerin
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16O9/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3/t6-,8-,10+,12+,13-/m1/s1
SMILES COc1c(O)cc2C(=O)O[C@@H]3[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]3c2c1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,4aR,10bS)-3,4,8,10-tetrahidroxi-2-(hidroximetil)-9-metoxi-3,4,4a,10b-tetrahidro-2H-pirano[3,2-c]isocromen-6-ona
Peso molecular (g/mol) 328.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.0794