Learn More
MedChemExpress Bergenina
Código de producto. 16410386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16410386 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 16410386 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0017
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Bergenin is a cytoprotective and antioxidative polyphenol found in many medicinal plants. Bergenin has a wide spectrum activities such as hepatoprotective, antiinflammatory, immunomodulatory, antitumor, antiviral, and antifungal properties.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 328.27 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 477-90-7
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.63%
Solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (304.63 mM)
Sinónimo Cuscutin
Objetivo Autophagy∣Apoptosis∣Bacterial∣Fungal∣Virus Protease
Cantidad 2 mg