Learn More
Bergaptol, TRC
Código de producto. 30134883
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134883 250 mg 250 miligramos
30011136 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134883 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB318510250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 486-60-2
Fórmula molecular C11 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 202.16
Sinónimo 4-Hydroxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-Hydroxybergapten, 5-Hydroxy-6,7-furanocoumarin, 5-Hydroxypsoralen, NSC 341958;
Nombre IUPAC 4-hidroxifuro[3,2-g]cromo-7-uno
SMILES Oc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bergaptol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H6O4/c12-10-2-1-6-9(15-10)5-8-7(11(6)13)3-4-14-8/h1-5,13H
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0266