Learn More
Bergaptol, MedChemExpress
Código de producto. 16431956
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16431956 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16431956 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY76316
MedChemExpress Bergaptol is a hydroxylated psoralen that acts as a potent inhibitors of debenzylation activity of CYP3A4 enzyme with an IC50 value of 24.92 uM.
Bergaptol is a hydroxylated psoralen that acts as a potent inhibitors of debenzylation activity of CYP3A4 enzyme with an IC50 value of 24.92 uM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bergaptol
CAS 486-60-2
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H6O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 5-Hydroxypsoralen 4-Hydroxybergapten
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (247.33 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMILES O=C1C=CC(C(O1)=C2)=C(O)C3=C2OC=C3
Peso molecular (g/mol) 202.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.16
Porcentaje de pureza 98.79%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death