Learn More
Bergapten, TRC
Código de producto. 30009307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009307 10 g 10 g
30003973 250 mg 250 miligramos
17954965 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009307 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB31850010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 484-20-8
Fórmula molecular C12 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 216.19
Sinónimo 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-methoxy-, 4-Methoxy-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-MOP, 5-Methoxy-6,7-furanocoumarin, 5-Methoxypsoralen, 8-Demethoxyisoimpinellin, Bergaptan, Bergapten, Bergaptene, Geralen, Heraclin, Majudin, NSC 95437, Psoraderm
Nombre IUPAC 4-metoxifuro[3,2-g]cromen-7-ona
SMILES COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bergapten
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8O4/c1-14-12-7-2-3-11(13)16-10(7)6-9-8(12)4-5-15-9/h2-6H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0423