Learn More
MedChemExpress Bergapten
Código de producto. 16441388
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16441388 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16441388 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0370
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
MedChemExpress Bergapten is a natural anti-inflammatory and anti-tumor agent. Bergapten is inhibitory towards mouse and human CYP isoforms.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecular 216.19 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 484-20-8
Tipo de producto Natural Products
Pureza 99.77%
Solubilidad DMSO : 20 mg/mL (92.51 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.46 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo 5-Methoxypsoralen
Objetivo Cytochrome P450∣Autophagy
Cantidad 5 g