Learn More
Bergamota, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bergamottin |
| CAS | 7380-40-7 |
| Fórmula molecular | C21 H22 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-[(3,7-dimethyl-2,6-octadienyl)oxy]-, (E)- (8CI), 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 4-[[(2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl]oxy]- (9CI), Bergamottin (6CI), 4-[[(2E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl]oxy]-7H-furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 5-Geranoxypsoralen, Bergamotine, Bergaptin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H22O4/c1-14(2)5-4-6-15(3)9-11-24-21-16-7-8-20(22)25-19(16)13-18-17(21)10-12-23-18/h5,7-10,12-13H,4,6,11H2,1-3H3/b15-9+ |
| SMILES | CC(=CCC\C(=C\COc1c2C=CC(=O)Oc2cc3occc13)\C)C |
| Nombre IUPAC | 4-[(2E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienoxi]furo[3,2-g]cromen-7-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 338.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 338.1518 |