Learn More
Bergamottin, MedChemExpress
Código de producto. 16483946
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483946 25 mg 25 miligramos
16469268 10 mg 10 miligramos
16451688 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16483946 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2194
MedChemExpress Bergamottin is a potent and competitive CYP1A1 inhibitor with a Ki of 10.703 nM.
Bergamottin is a potent and competitive CYP1A1 inhibitor with a Ki of 10.703 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bergamottin
CAS 7380-40-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H22O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo 5-Geranoxypsoralen Bergamotine Bergaptin
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (147.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=C(OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/C)C3=C(OC=C3)C=C2O1
Peso molecular (g/mol) 338.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.4
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death