Learn More
Cloruro de berberrubina, TRC
Código de producto. 30009914
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009914 1 mg 1 miligramo
30005392 2.5 mg 2.50 miligramo
30011910 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009914 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2000951MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15401-69-1
Fórmula molecular C19H16ClNO4
Peso molecular (g/mol) 357.79
Sinónimo 9-Berberoline Chloride, 9-Demethoxy-9-hydroxyberberinium Chloride, Berberrubine Chloride, Beroline Chloride;
Nombre IUPAC 17-metaxi-5,7-dioxa-13-azoniapentaciclo[11.8.0.02,10.04,8.015,20]henicosa-1(13),2,4(8),9,14,16,18,20-octaen-16-OL; cloruro
SMILES [Cl-].COc1ccc2cc3c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Berberrubine Chloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H15NO4.ClH/c1-22-16-3-2-11-6-15-13-8-18-17(23-10-24-18)7-12(13)4-5-20(15)9-14(11)19(16)21;/h2-3,6-9H,4-5,10H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.0768