Learn More
Sulfato de berberina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Berberine Sulfate |
| CAS | 633-66-9 |
| Fórmula molecular | C20 H18 N O4 . H S O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 7,8,13,13a-tetradehydro-9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)Berbinium Sulfate, Berberine Bisulfate, Berberine Hemisulfate, Berberine Hydrogen Sulfate, Berberine Sulfate, Berberine Sulfate (1:1), NSC 150444 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H18NO4.H2O4S/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;1-5(2,3)4/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | COc1ccc2cc3c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC.OS(=O)(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 16,17-dimetoxi-5,7-dioxa-13-azoniapentaciclo[11.8.0.02,10.04,8.015,20]henicosa-1(13),2,4(8),9,14,16,18,20-octaeno; sulfato de hidrógeno |
| Peso molecular (g/mol) | 433.432 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.083 |