Learn More
Hemisulfato de berberina, LoGiCal
Código de producto. 30459414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459414 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459414 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3304.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Berberine Hemisulfate
CAS 316-41-6
Nombres de analitos o componentes Berberine Hemisulfate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular 2 C20 H18 N O4 . O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-, sulfate (2:1), Berberine, sulfate (7CI), Berbinium, 7,8,13,13a-tetradehydro-9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)-, sulfate (2:1) (8CI), Berberine sulfate (2:1), Neutral berberine sulfate
Fórmula InChI InChI=1S/2C20H18NO4.H2O4S/c2*1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;1-5(2,3)4/h2*3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Tipo de solución Neat
SMILES COc1ccc2cc3c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC.COc6ccc7cc8c9cc%10OCOc%10cc9CC[n+]8cc7c6OC.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Nombre IUPAC Hemisulfato de 5,6-dihidro-9,10-dimetoxibenzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinio
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 768.78
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 768.1989 g/mol