Learn More
Cloruro de berberina, LoGiCal
Descripción
Cloruro de berberina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Berberine chloride |
| CAS | 633-65-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Berberine chloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H18 N O4 . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-, chloride, Berberine, chloride, Berbinium, 7,8,13,13 A-tetradehydro-9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)-, chloride, Berberine hydrochloride, Berberinium chloride, NSC 163088, NSC 646666 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10 H,5-6,11H2,1-2H3;1 H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].COc1ccc2cc3c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3 cc2c1OC |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 5,6-dihidro-9,10-dimetoxibenzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinio |
| Mostrar más |