Learn More
Cloruro de Berberina Hidratado, TRC
Código de producto. 30137305
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137305 25 g 25 g
30135515 100 g 100 g
17998594 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137305 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB31815025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 633-65-8
Fórmula molecular C20 H18 N O4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 371.81
Sinónimo Benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizinium, 5,6-dihydro-9,10-dimethoxy-, chloride, Berberine, chloride, Berbinium, 7,8,13,13a-tetradehydro-9,10-dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)-, chloride, Berberine hydrochloride, Berberinium chloride, NSC 163088, NSC 646666
Nombre IUPAC 5,6-Dihidro-9,10-dimetoxibenzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]cloruro de quinolizinio
SMILES [Cl-].COc1ccc2cc3c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Berberine chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.0924
Porcentaje de pureza >95%