Learn More
MedChemExpress Berberine chloride hydrate
Código de producto. 16469877
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
16469877 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16469877 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY17577
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
MedChemExpress Berberine chloride hydrate (Natural Yellow 18 chloride hydrate) is an alkaloid that acts as an antibiotic. Berberine chloride hydrate induces reactive oxygen species (ROS) generation and inhibits DNA topoisomerase. Antineoplastic properties.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecular 389.83 g/mol
Condiciones de envío Room temperature
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 68030-18-2
Tipo de producto Natural Products
Pureza 98.0%
Solubilidad DMSO : ≥ 3.9 mg/mL (10.00 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.57 mM∣ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Sinónimo Natural Yellow 18 chloride hydrate
Objetivo Topoisomerase∣Autophagy∣Bacterial∣Reactive Oxygen Species∣Antibiotic
Cantidad 5 g