Learn More
MedChemExpress Berberine chloride
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Peso molecular | 371.81 g/mol |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 633-65-8 |
| Tipo de producto | Natural Products |
| Pureza | 98.0% |
| Solubilidad | DMSO : 12.5 mg/mL (33.62 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| Sinónimo | Natural Yellow 18 chloride |
| Objetivo | Topoisomerase∣Autophagy∣Bacterial∣Reactive Oxygen Species∣Antibiotic |
| Mostrar más |