Learn More
Berbamine dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16482386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482386 500 mg 500 miligramos
16411516 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0714A
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Berbamine dihydrochloride is an inhibitor of NF-κB activity with remarkable anti-myeloma efficacy.
Berbamine dihydrochloride is an inhibitor of NF-κB activity with remarkable anti-myeloma efficacy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Berbamine dihydrochloride
CAS 6078-17-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H42Cl2N2O6
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (146.70 mM)
SMILES COC1=C(OC2=CC([C@]3([H])CC(C=C4)=CC=C4O5)=C(CCN3C)C=C2OC)C([C@@]6([H])CC7=CC=C(O)C5=C7)=C(CCN6C)C=C1OC.Cl.Cl
Peso molecular (g/mol) 681.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 681.65
Porcentaje de pureza 95.25%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death