Learn More
Tocris Bioscience™ Beraprost sodium
Código de producto. 18746496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
18746496 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18746496 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4180/1
Potent prostacyclin IP receptor agonist
Beraprost sodium is a potent IP receptor agonist; analog of Epoprostenol (Cat. No. 2989). Potently inhibits ADP-induced platelet aggregation and P-selectin expression in vitro (pIC50 values are 8.26 and 8.56, respectively). Also increases vasodilation and reduces pulmonary hypertension in vivo. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material rel-(1R,2R,3aS,8bS)-2,3,3a,8b-Tetrahydro-2-hydroxy-1-[(1E,3S)-3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-yn-1-yl)-1H-cyclopenta[b]benzofuran-5-butanoic acid sodium salt
CAS 496807-11-5
Cantidad 1 mg
Objetivo Prostanoid Receptor Agonists
Fórmula molecular C24H29NaO5
Formula Weight (peso de la fórmula) 420.47
Pureza >98%