Learn More
Tocris Bioscience™ Bepridil hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18045922
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18045922 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18045922 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4117/50
Non-selective Ca2+ channel blocker; also NCX inhibitor
Calcium channel blocker. Also inhibits Na+/Ca2+ exchange (NCX), sodium channels and cardiac sarcolemmal KATP channels; opens mitochondrial KATP channels. Antiarrhythmic and antihypertensive; acts as a calcium sensitizer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bepridil hydrochloride
CAS 68099-86-5
Cantidad 50 mg
Fórmula molecular C24H35ClN2O
Formula Weight (peso de la fórmula) 403
Pureza >99%
Peso molecular 403.007