Learn More
Bepridil hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496547 5 mg 5 miligramos
16433828 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103315
MedChemExpress Bepridil hydrochloride (CERM 1978) is a calcium channel blocker, with antianginal activity.
Bepridil hydrochloride (CERM 1978) is a calcium channel blocker, with antianginal activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bepridil hydrochloride
Forma física Solid
CAS 68099-86-5
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H35ClN2O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CERM 1978
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (372.21 mM) ∣H2O : 12.5 mg/mL (31.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.CC(C)COCC(N1CCCC1)CN(C2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 403.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.0
Porcentaje de pureza 99.25%