Learn More
Éster N-butílico de bepotastina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bepotastine N-Butyl Ester |
| CAS | 1807606-59-2 |
| Fórmula molecular | C25H33ClN2O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Butyl 4-[(S)-(4-chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H33ClN2O3/c1-2-3-19-30-24(29)8-6-16-28-17-13-22(14-18-28)31-25(23-7-4-5-15-27-23)20-9-11-21(26)12-10-20/h4-5,7,9-12,15,22,25H,2-3,6,8,13-14,16-19H2,1H3/t25-/m0/s1 |
| SMILES | ClC(C=C1)=CC=C1[C@@H](C2=CC=CC=N2)OC3CCN(CCCC(OCCCC)=O)CC3 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[(S)-(4-clorofenil)-piridin-2-ilmetoxi]piperidin-1-il]butanoato de butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 444.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 444.218 |