Learn More
Éster etílico de bepotastina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bepotastine Ethyl Ester |
| CAS | 190730-39-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C23H29ClN2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (S)-4-[4-(4-Chlorophenyl-2-pyridylmethoxy)piperidinyl]butyric Acid Ethyl Ester, (S)-4-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Ethyl Ester, 4-[(S)-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H29ClN2O3/c1-2-28-22(27)7-5-15-26-16-12-20(13-17-26)29-23(21-6-3-4-14-25-21)18-8-10-19(24)11-9-18/h3-4,6,8-11,14,20,23H,2,5,7,12-13,15-17H2,1H3/t23-/m0/s1 |
| SMILES | ClC1=CC=C([C@H](OC2CCN(CCCC(OCC)=O)CC2)C3=CC=CC=N3)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-[4-[(S)-(4-clorofenil)-piridin-2-ilmetoxi]piperidin-1-il]butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 416.94 |
| Mostrar más |