Learn More
Besilato de bepotastina (racemato), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Bepotastine Besylate (Racemate) |
| CAS | 1415692-17-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21H25ClN2O3 C6H6O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-[-(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Benzenesulfonate, 4-[(4-Chlorophenyl)-2-pyridinylmethoxy]-1-piperidinebutanoic Acid Monobenzenesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H25ClN2O3.C6H6O3S/c22-17-8-6-16(7-9-17)21(19-4-1-2-12-23-19)27-18-10-14-24(15-11-18)13-3-5-20(25)26;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,4,6-9,12,18,21H,3,5,10-11,13-15H2,(H,25,26);1-5H,(H,7,8,9) |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC=C1)(O)=O.ClC2=CC=C(C(C3=CC=CC=N3)OC4CCN(CCCC(O)=O)CC4)C=C2 |
| Nombre IUPAC | ácido bencenosulfónico; ácido 4-[4-[(4-clorofenil)-piridin-2-ilmetoxi]piperidin-1-il]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 388.8915818 |
| Mostrar más |